Przejdź do
616382
Chlorometyloketon Nα-tosylo-Lys, chlorowodorek
≥95% (elemental analysis), trypsin like proteases inhibitor, solid
Synonim(y):
TLCK
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mg
Przewidywany termin wysyłki11 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
421,00 zł
250 mg
Przewidywany termin wysyłki11 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H21ClN2O3S · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
332.85 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (elemental analysis)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
421,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Chlorometyloketon Nα-tosylo-Lys, chlorowodorek, Inhibits trypsin-like serine proteinases.
Quality Level
description
RTECS - XT5160000
assay
≥95% (elemental analysis)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
off-white
solubility
aqueous solution, pH <6.0: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N[C@@H](CCCC[N+H3])C(=O)CCl)c1ccc(cc1)C.[Cl-]
InChI
1S/C14H21ClN2O3S.ClH/c1-11-5-7-12(8-6-11)21(19,20)17-13(14(18)10-15)4-2-3-9-16;/h5-8,13,17H,2-4,9-10,16H2,1H3;1H/t13-;/m0./s1
InChI key
YFCUZWYIPBUQBD-ZOWNYOTGSA-N
General description
Hamuje proteazy serynowe podobne do trypsyny. Nieodwracalnie dezaktywuje trypsynę bez wpływu na chymotrypsynę. Zapobiega wytwarzaniu tlenku azotu przez aktywowane makrofagi poprzez zakłócanie transkrypcji genu iNOS. Blokuje adhezję komórka-komórka i wiązanie wirusa HIV-1 z komórkami docelowymi. W makrofagach blokuje syntazę tlenku azotu indukowaną przez interferon-γ i lipopolisacharydy (EC50 = 80 µM). Zapobiega endonukleolizie towarzyszącej apoptotycznej śmierci komórek białaczkowych HL-60 i prawidłowych tymocytów. Sugerowane stężenie robocze wynosi 10-100 µM.
Hamuje trypsynopodobne proteinazy serynowe. Nieodwracalnie inaktywuje trypsynę bez wpływu na chymotrypsynę. Zapobiega wytwarzaniu tlenku azotu przez aktywowane makrofagi poprzez zakłócanie transkrypcji genu iNOS. Blokuje adhezję komórka-komórka i wiązanie wirusa HIV-1 z komórkami docelowymi. W makrofagach blokuje syntazę tlenku azotu indukowaną przez interferon-γ i lipopolisacharydy (EC50 = 80 µM). Zapobiega endonukleolizie towarzyszącej apoptotycznej śmierci komórek białaczki HL-60 i prawidłowych tymocytów.
Biochem/physiol Actions
EC50 = 80 µM blokujący syntazę tlenku azotu indukowaną przez interferon-γ i lipopolisacharydy w makrofagach
Główny cel
proteazy podobne do trypsyny
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Preparation Note
Niestabilny w roztworze; odtworzyć tuż przed użyciem.
Other Notes
Griscavage, J.M., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.215, 721.
Kim, H., et al. 1995. J. Immunol.154, 4741.
Bourinbaiar, A.S. and Nagorny, R. 1994. Cell Immunol. 155, 230.
Biro, A., et al. 1992. Eur. J. Immunol.22, 2547.
Bruno, S., et al. 1992. Leukemia6, 1113.
Lee, S.F. 1992. Infect. Immun. 60, 4032.
Schmidt, H.H., et al. 1992. Mol. Pharmacol.41, 615.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
616387200274627624
assay
≥95% (elemental analysis)
assay
≥98% (TLC)
assay
>95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
lyophilized solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shota Yamauchi et al.
Bio-protocol, 7(24), e2653-e2653 (2017-12-20)
The opening of stomata in plants in response to blue light is driven by the plasma membrane H+-ATPase in guard cells. To evaluate the activation of the H+-ATPase in vivo, we can use H+-pumping by guard cells in response to
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
616382-50MG04055977186291
616382-250MG04055977186284