Przejdź do
615700
Zestaw do oznaczania całkowitego statusu antyoksydacyjnego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kit
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
7610,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116133
7610,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
usage
sufficient for 50 tests
Quality Level
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
assay range
standard curve range: 0-2.5 mM
(plasma)
input
sample type serum
sample type plasma
sample type tissue extract(s)
sample type beverage(s)
sample type plant extract(s)
detection method
colorimetric
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Kolorymetryczny zestaw testowy do pomiaru całkowitego statusu antyoksydacyjnego. Każdy zestaw jest odpowiedni do wykonania co najmniej 50 testów.
Uwaga: Zdecydowanie zaleca się stosowanie z tym zestawem spektrofotometru wyposażonego w uchwyt kuwety z regulacją temperatury.
Biochem/physiol Actions
Zestaw Calbiochem Total Antioxidant Status Assay Kit jest przeznaczony do oznaczania poziomu przeciwutleniaczy w próbkach surowicy lub osocza. Dodatkowo, test może być stosowany do pomiaru potencjału antyoksydacyjnego (odpowiednio rozpuszczonych) próbek żywności i leków.
Preparation Note
- Chromogen: Dodać 10 ml buforu do każdej fiolki chromogenu potrzebnego do testu (10 testów na fiolkę). Po odtworzeniu Chromogen jest stabilny przez 2 dni w temperaturze 4°C lub 8 godzin w temperaturze pokojowej.
- Substrat: Rozcieńczyć każdą fiolkę substratu potrzebnego do testu, dodając 7,5 ml buforu. Po rozcieńczeniu substrat jest stabilny przez 24 godziny w temperaturze 4°C. UWAGA: Niektóre zautomatyzowane metody nie wymagają rozcieńczania substratu.
- Standard: Dodaj 1 ml wody destylowanej do każdej fiolki Standardu potrzebnego do testu. Po odtworzeniu Standard jest stabilny przez 2 dni w temperaturze 4°C lub 1 miesiąc w temperaturze -20°C.
Po dostarczeniu całą zawartość zestawu należy przechowywać w temperaturze 4°C. Uwaga: Stężenie wzorca jest zależne od partii. Stężenie specyficzne dla partii można znaleźć na etykiecie fiolki.
Analysis Note
Obliczanie całkowitego statusu antyoksydacyjnegoStężenieantyoksydacyjne wzorca jest wykorzystywane do obliczania poziomów antyoksydantów w próbkach.
1. Określić ΔA dla próbek, wzorca i próby ślepej. ΔA = A - Ao
2. Obliczyć stężenie przeciwutleniaczy w próbce za pomocą poniższego wzoru:
<div class="Bio_doc_image">Rysunek 2: Wzór na stężenie przeciwutleniaczy
</div>
UWAGA: Jeśli stężenie przeciwutleniaczy jest większe niż 2,5 mM, rozcieńczyć próbkę 0,9% NaCl i przeprowadzić ponowny test. Typowe poziomy przeciwutleniaczy w normalnym ludzkim osoczu wynoszą 1,30-1,77 mM.
Other Notes
Miller, N.J., et al. 1993. Clin. Science 84, 407.
Substrate, Chromogen, Standard, Buffer, and a user protocol.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CS0790MAK33419160
assay range
standard curve range: 0-2.5 mM
(plasma)
assay range
-
assay range
-
assay range
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Vázquez-Añón et al.
Journal of dairy science, 91(8), 3165-3172 (2008-07-25)
The objective of the study was to evaluate the effect of feeding the dietary antioxidant Agrado Plus (AOX; Novus International, St. Louis, MO) in diets that contained 2% fresh fat (FF) or oxidized fat (OF) on milk production and composition
Rori Morrow et al.
Journal of medicinal food, 12(2), 298-303 (2009-05-23)
Oxidative stress and inflammation have been linked to bone loss. We evaluated the effects of feeding orange pulp (OP), a source of vitamin C and flavonoids, on bone quality in a rat model of male osteoporosis. One-year-old retired breeder rats
Jean Michell Santoyo et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 11(7) (2022-07-28)
Oxidative and inflammatory stress, angiogenic imbalance, and endothelial dysfunction are pathophysiological mechanisms occurring in pre-eclampsia (PE) that may persist over time and predispose women to a higher risk of cardiovascular disease (CVD) in the future. However, there is little evidence
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
615700-1KIT04055977263190