Przejdź do
MAK334
Zestaw do oznaczania przeciwutleniaczy
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonim(y):
Zestaw do oznaczania całkowitej zdolności antyoksydacyjnej, Zestaw do testu stresu oksydacyjnego
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1640,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
1640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
usage
sufficient for 100 colorimetric tests
input
biological sample(s)
plasma
food(s)
serum
urine
beverage(s)
saliva
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
Alzheimer′s disease; Parkinson′s disease; diabetes; neurological disorders
General description
Przeciwutleniacz to cząsteczka zdolna do spowalniania lub zapobiegania utlenianiu innych cząsteczek. Przeciwutleniacze chronią komórki przed uszkodzeniami powodowanymi przez reaktywne formy tlenu, które powstają w reakcjach utleniania w komórce. Przeciwutleniaczami mogą być małe cząsteczki, takie jak glutation, witaminy lub makrocząsteczki, takie jak katalaza, peroksydaza glutationowa. Ponieważ stres oksydacyjny przyczynia się do rozwoju wielu chorób, w tym choroby Alzheimera, choroby Parkinsona, cukrzycy, reumatoidalnego zapalenia stawów i neurodegeneracji, stosowanie przeciwutleniaczy w farmakologii jest intensywnie badane. Przeciwutleniacze są również szeroko stosowane jako suplementy diety oraz w przemyśle jako konserwanty w żywności, kosmetykach, gumie i benzynie. Proste, bezpośrednie i wysokowydajne testy całkowitej zdolności antyoksydacyjnej (TAC) znajdują szerokie zastosowanie w badaniach naukowych, przemyśle spożywczym i odkrywaniu leków.
Application
Zestaw Antioxidant Assay Kit może być używany do:
  • Badania nad rakiem
  • Badania nad cukrzycą
  • Odkrywanie leków
  • Badania nad chorobami neurodegeneracyjnymi
  • Badania nad stresem oksydacyjnym
Zestaw ten jest odpowiedni do oznaczania przeciwutleniaczy w surowicy, osoczu, moczu, ślinie i innych próbkach biologicznych, żywności i napojach. Zestaw może być również wykorzystywany w odkrywaniu leków/farmakologii do badania wpływu leków na TAC.
Biochem/physiol Actions
Ulepszony test Antioxidant Assay Kit mierzy całkowitą zdolność przeciwutleniającą, w której Cu2+ jest redukowany przez przeciwutleniacz do Cu+. Powstały Cu+ tworzy barwny kompleks z odczynnikiem barwiącym. Intensywność koloru przy 570 nm jest proporcjonalna do TAC w próbce. Zestaw wykorzystuje 20 μL próbki i ma liniowy zakres wykrywania od 1,5 do 1000 μM równoważników Troloxu.
Features and Benefits
Szeroki zakres detekcji: Dokładne wykrywanie przeciwutleniaczy w szerokim zakresie, od 1,5 µM do 1000 µM równoważników Troloxu, przy użyciu zaledwie 20 μL próbki w konfiguracji 96-dołkowej płytki, zapewniając kompleksową analizę przy minimalnym zapotrzebowaniu na próbkę.
Uproszczony proces: Doświadcz usprawnionego procesu z dodatkiem tylko jednego odczynnika roboczego i 10-minutowej reakcji w temperaturze pokojowej, zmniejszając złożoność i oszczędzając cenny czas i wysiłek.
Kompatybilność z systemami o wysokiej wydajności: Łatwe włączenie naszego zestawu do wysokowydajnych systemów obsługi, zapewnia płynne i dokładne przetwarzanie, zwiększając wydajność pracy w laboratorium.
Kompatybilność z wysokowydajnymi systemami obsługi.
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CS0790MAK335MAK115
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric, fluorometric
detection method
colorimetric
usage
sufficient for 100 colorimetric tests
usage
sufficient for 200 tests
usage
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
usage
sufficient for 250 colorimetric tests
input
biological sample(s)
plasma
food(s)
serum
urine
beverage(s)
saliva
input
-
input
beverage(s)
food(s)
biological sample(s)
input
plasma
urine
blood
serum
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
relevant disease(s)
Alzheimer′s disease; Parkinson′s disease; diabetes; neurological disorders
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
cardiovascular diseases; immunological diseases
relevant disease(s)
hematological disorder
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87 °C
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. ¿Es posible preparar varios tubos 1mM del standard a partir de la solución standard proporcionada (50 mM) y almacenarlos a -20ºC o debe prepararse en cada ensayo la solución de 1mM de patrón? La idea es evitar tantos ciclos de congelación/descongelación.
    1 answer
    1. The standard included in this kit is a 50 mM solution of Trolox ((±)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid) in alcohol. The solution may be aliquoted and stored at -20°C to avoid repeated freeze/thaw cycles. However, following dilution in water to the working concentration, the standard should used immediately and not stored for later use. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/114/194/mak334bul.pdf
      Helpful?
  2. Me interesa saber el contenido de los reactivos A y B del KIT MAK334
    1 answer
    1. The compositions of Reagent A and Reagent B are considered proprietary information. However, information related to safety involving these reagents can be found in the product Safety Data Sheet.
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  5. what all the enzymes it can measure like SOD, CAT, GPX, LPO and GSH activity
    1 answer
    1. This kit is not capable of determining enzymatic activity. The product is intended for use in measuring total antioxidant capacity (TAC) of a given sample as compared to a standard curve based on serial dilutions of Trolox. The kit principal is based on the reduction of Cu2+ to Cu+. Please see the link below to review additional information in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/114/194/mak334bul.pdf
      Note that there are other kit products available for measuring the activity of specific enzymes.
      Helpful?
  6. Can this kit be used with tissue extracts? If yes, how to extract the tissue (liver)?
    1 answer
    1. Yes, this kit is suitable for use with tissue extracts. The tissue preparation recommendations are as follows:
      Homogenize tissue samples on ice in cold 1xPBS.
      (use approximately 0.5 mL PB per 100 mg of tissue)
      Centrifuge at 12,000g for 15 minutes at 4°C.
      Remove the supernatant and keep it on ice.
      Note that the supernatant may be stored in working aliquots at –80°C until ready for testing.
      Helpful?
  7. Is that kit provide instruction for the testing
    1 answer
    1. The product can be found in the 'DOCUMENTATION' section under 'More Documents'. Please use the links below to access the protocol below:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/mak334#product-documentation
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/114/194/mak334bul.pdf