Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 U | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 597,00 zł | |
| 500 U | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
597,00 zł
biological source
bovine
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 9383
form
lyophilized
specific activity
≥1800 NIH units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥1800 NIH units/mg protein | specific activity 600-2,000 NIH units/mg protein (biuret) | specific activity ≥2800 NIH units/mg protein | specific activity ≥1000 NIH units/mg protein |
| biological source bovine | biological source - | biological source human plasma | biological source - |
| form lyophilized | form lyophilized powder | form lyophilized solid | form lyophilized |
| solubility water: soluble | solubility - | solubility water: 1 mg/mL, cloudy | solubility water: 1 mg/mL |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in wet ice | shipped in ambient |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 604980-100U | 04055977264579 |
| 604980-500U | 04055977264586 |