Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Przewidywany termin wysyłki11 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 569,00 zł | |
| 10 g | Przewidywany termin wysyłki11 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 4420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
569,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 maja 2026Szczegóły
Nazwa produktu
Thiostrepton, Thiostrepton, CAS 1393-48-2, is an antibiotic that inhibits protein synthesis by preventing binding of GTP to 50S ribosomal subunit.
description
Merck USA index - 14, 9364
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 10 mg/mL, chloroform: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C72H85N19O18S5/c1-14-26(3)47-63(105)78-30(7)57(99)75-28(5)56(98)76-31(8)58(100)91-72-19-18-40(66-85-43(22-111-66)59(101)77-29(6)55(97)74-27(4)54(73)96)81-52(72)42-21-112-67(83-42)49(34(11)109-69(107)41-20-37(32(9)92)36-16-17-39(79-47)51(95)50(36)80-41)89-60(102)44-24-113-68(86-44)53(71(13,108)35(12)94)90-62(104)45-23-110-65(84-45)38(15-2)82-64(106)48(33(10)93)88-61(103)46-25-114-70(72)87-46/h15-17,20-22,24-26,30-35,39,45,47-49,51-53,79,92-95,108H,4-6,14,18-19,23H2,1-3,7-13H3,(H2,73,96)(H,74,97)(H,75,99)(H,76,98)(H,77,101)(H,78,105)(H,82,106)(H,88,103)(H,89,102)(H,90,104)(H,91,100)/b38-15+
InChI key
NSFFHOGKXHRQEW-DVRIZHICSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
EF-G
Other Notes
Rosendahl, G. and Douthwaite, S. 1994. Nucleic Acids Res.22, 357.
Saarma, U. and Remme, J. 1992. Nucleic Acids Res.20, 3147.
Malina, H. and Robert-Gero, M. 1992. Appl. Environ. Microbiol.58, 895.
Blanco, G., et al. 1992. Gene112, 59.
Miller, S.P. and Bodley, J.W. 1991. Nucleic Acids Res.19, 1657.
Ryan, P.C., et al. 1991. J. Mol. Biol.221, 1257.
Kutay, U.R., et al. 1990. Biochim. Biophys. Acta1050, 193.
Smokvina, T., et al. 1990. Gene94, 53.
Garrett, R. 1983. Trends Biochem. Sci.8, 189.
Bodley, J.W., et al. 1970. Biochem. Biophys. Res. Commun.41, 1406.
Thompson, J. and Cundliffe, E. 1970. Biochimie 73, 1131.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light, desiccated | storage condition OK to freeze, desiccated | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic) | storage condition OK to freeze |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 598226-1GM | 07790788051914 |
| 598226-10GM | 04055977189162 |