Przejdź do
5.89583
Dibutyl ether
anhydrous, 99.3%
Synonim(y):
Butyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
401,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
972,00 zł
2 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)3]2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.23
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12191502
Beilstein/REAXYS Number:
1732752
MDL number:
Assay:
99.3%
Grade:
anhydrous
Bp:
142-143 °C (lit.)
Vapor pressure:
4.8 mmHg ( 20 °C)
401,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
4.48 (vs air)
vapor pressure
4.8 mmHg ( 20 °C)
assay
99.3%
autoignition temp.
365 °F
expl. lim.
8.5 %
refractive index
n20/D 1.399 (lit.)
bp
142-143 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.113 g/L at 20 °C
density
0.764 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOCCCC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.418738.015538.14278
assay
99.3%
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥94.0% (GC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
anhydrous
grade
-
grade
-
grade
-
solubility
H2O: 0.113 g/L at 20 °C
solubility
12 g/L
solubility
-
solubility
-
refractive index
n20/D 1.399 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
bp
142-143 °C (lit.)
bp
71 °C/1013 hPa
bp
163-165 °C/1013 mbar
bp
30-35 °C/1 hPa
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
82.4 °F - closed cup
flash_point_c
28 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
589583200004065268459898
589583010004065268459874
589583100004065268459881