8.41873
eter tert-butylowo-etylowy
for synthesis
Synonim(y):
tert-Butyl ethyl ether
Wybierz wielkość
116,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
116,00 zł
Polecane produkty
ciśnienie pary
173 hPa ( 25 °C)
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (GC)
Formularz
liquid
siła działania
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
1.23-7.7 % (v/v)
bp
71 °C/1013 hPa
mp
-97 °C
temp. przejścia
flash point -19 °C
rozpuszczalność
12 g/L
gęstość
0.74 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O(C(C)(C)C)CC
InChI
1S/C6H14O/c1-5-7-6(2,3)4/h5H2,1-4H3
Klucz InChI
NUMQCACRALPSHD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Ilościowe modelowanie zależności struktura-właściwości: eter tert-butylowo-etylowy jest wykorzystywany w modelowaniu kinetycznym opartym na fizjologii, co pokazuje jego rolę w ilościowych badaniach zależności struktura-właściwości (QSPR) i symulacjach Monte Carlo, które mają kluczowe znaczenie dla przewidywania zachowania chemikaliów w układach biologicznych (Yamada et al., 2022).
- Automatyczne monitorowanie lotnych związków organicznych: Jest on wykorzystywany do opracowania wlotu membrany spiralnej ze spektrometrią mas z jonizacją pojedynczego fotonu w czasie przelotu, usprawniając automatyczne monitorowanie śladowych lotnych związków organicznych w wodzie, co ma istotne znaczenie dla monitorowania środowiska i bezpieczeństwa (Li et al., 2019).
- Badania farmakokinetyczne i toksykologiczne: Eter służy jako przedmiot w opracowywaniu i stosowaniu szczurzych modeli farmakokinetycznych opartych na fizjologii (PBPK) w celu wyjaśnienia skutków nerek i wątroby wywołanych przez eter etylowo-tert-butylowy i tert-butanol, oferując cenny wgląd w jego bezpieczeństwo i wpływ fizjologiczny (Chiu et al., 2015).
- Monitorowanie środowiska: Występuje również w badaniach koncentrujących się na oznaczaniu eterów paliwowych w wodzie za pomocą spektrometrii ruchliwości jonów z ekstrakcją membranową, zapewniając skuteczną metodę monitorowania środowiska tego związku w systemach wodnych (Sillanpää et al., 2013).
- Ocena narażenia: Badania obejmują ocenę narażenia na eter etylo-tert-butylowy wśród pracowników stacji benzynowych i kierowców cystern z benzyną, podkreślając znaczenie norm bezpieczeństwa i higieny pracy w branżach wykorzystujących tę substancję chemiczną (Omae et al., 2011).
Komentarz do analizy
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.737 - 0.744
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-2.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-19 °C - closed cup