Przejdź do
5.89579
Pyridine
anhydrous, 99.8%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
458,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
2 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2870,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
79.10
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352005
Beilstein/REAXYS Number:
103233
MDL number:
Assay:
99.8%
Grade:
anhydrous
Bp:
115 °C (lit.)
Vapor pressure:
10 mmHg ( 13.2 °C), 20 mmHg ( 25 °C)
458,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
2.72 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 13.2 °C), 20 mmHg ( 25 °C)
assay
99.8%
autoignition temp.
899 °F
expl. lim.
12.4 %
refractive index
n20/D 1.509 (lit.)
bp
115 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
density
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
InChI key
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P57506-MW296600360570-M
grade
anhydrous
grade
reagent grade
grade
Fragrance grade, Halal, Kosher
grade
ACS reagent
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300, 400
Quality Level
-
assay
99.8%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99.0%
autoignition temp.
899 °F
autoignition temp.
899 °F
autoignition temp.
899 °F
autoignition temp.
899 °F
vapor density
2.72 (vs air)
vapor density
2.72 (vs air)
vapor density
2.72 (vs air)
vapor density
2.72 (vs air)
mp
−42 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyridine
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
68.0 °F - closed cup
flash_point_c
20 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-86-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
589579010004065267748580
589579025004065267748597
589579100004065267748269
589579200004065267748276
Questions
  1. Is this in a sealed or open bottle?
    1 answer
    1. The bottles are sealed, and not just with a plain screw cap. For anhydrous pyridine, please consider Product 270970, which is available worldwide. All package sizes of Product 270970 come in Sure/Seal bottles. This packaging system consists of an amber glass bottle with a heavy gauge steel crown cap. There is a hole in the middle of the crown cap, with a septum built in. The anhydrous solvent is typically removed from the bottle using a glass syringe fitted with a stainless steel needle. Product 5.89579 is still available in some geographies, and it is packaged in a similar fashion. This method of packaging serves to maintain the pyridine as anhydrous.