Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 983,00 zł |
Informacje o tej pozycji
983,00 zł
grade
ACS reagent
vapor density
2.72 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 13.2 °C), 20 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.0%
autoignition temp.
899 °F
expl. lim.
12.4 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
Reducing substances, passes test, ≤0.002% NH3, 0.1% water
evapn. residue
≤0.002%
refractive index
n20/D 1.509 (lit.)
bp
115 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
solubility
water: soluble
density
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.001%
cation traces
Cu: ≤5 ppm
SMILES string
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
InChI key
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- complexes with cobalt(II) halides
- pyridine-d5, a deuterated form of pyridine
- ionic liquid matrices (ILMs)[3]
Packaging
Other Notes
This product will be phased out towards early 2019. There is a replacement product available : 360570
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade reagent grade | grade ACS reagent, puriss. p.a. |
| assay ≥99.0% | assay ≥99.0% | assay ≥99% | assay ≥99.5% (GC) |
| solubility water: soluble | solubility water: soluble | solubility - | solubility H2O: in accordance |
| vapor density 2.72 (vs air) | vapor density 2.72 (vs air) | vapor density 2.72 (vs air) | vapor density 2.72 (vs air) |
| mp −42 °C (lit.) | mp −42 °C (lit.) | mp −42 °C (lit.) | mp −42 °C (lit.) |
| vapor pressure 10 mmHg ( 13.2 °C), 20 mmHg ( 25 °C) | vapor pressure 10 mmHg ( 13.2 °C), 20 mmHg ( 25 °C) | vapor pressure 10 mmHg ( 13.2 °C), 20 mmHg ( 25 °C) | vapor pressure 10 mmHg ( 13.2 °C), 20 mmHg ( 25 °C) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
62.6 °F - closed cup
flash_point_c
17 °C - closed cup