Przejdź do
5.89577
Heptane
greener alternative
anhydrous, 99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
373,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
446,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
607,00 zł
2 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.20
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12191502
Beilstein/REAXYS Number:
1730763
MDL number:
Assay:
99%
Grade:
anhydrous
Bp:
98 °C (lit.)
Vapor pressure:
40 mmHg ( 20 °C), 83 mmHg ( 37.7 °C)
373,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
40 mmHg ( 20 °C), 83 mmHg ( 37.7 °C)
assay
99%
autoignition temp.
433 °F
expl. lim.
7 %
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
solubility
water: insoluble
density
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI key
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Heptane is an environmentally preferable solvent compared to hexane and thus align with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H219834873650536
grade
anhydrous
grade
-
grade
HPLC grade
grade
HPLC Plus
assay
99%
assay
99%
assay
≥99%
assay
≥98.5% (GC), 99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
water: insoluble
solubility
-
solubility
-
solubility
acetone: miscible(lit.), carbon tetrachloride: soluble(lit.), ethanol: very soluble(lit.), water: insoluble(lit.)
bp
98 °C (lit.)
bp
98 °C (lit.)
bp
98 °C (lit.)
bp
98 °C (lit.)
vapor density
3.5 (vs air)
vapor density
3.5 (vs air)
vapor density
3.5 (vs air)
vapor density
3.5 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
589577010004065267987644
589577025004065267987675
589577100004065267987682
589577200004065267987699