Merck
650536
Sigma-Aldrich
Heptane
greener alternative
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99%
Wybierz wielkość
1 L
809,00 zł
809,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
809,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.20
Beilstein:
1730763
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12190000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.06
bp:
98 °C (lit.)
809,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
HPLC Plus
Poziom jakości
gęstość pary
3.5 (vs air)
ciśnienie pary
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Próba
≥98.5% (GC)
99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
433 °F
granice wybuchowości
7 %
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤0.0001% non-volatiles
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
pozostałości halogenowane
≤2 μg/L (as heptachlor epoxide)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3850-1.3890
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
rozpuszczalność
acetone: miscible(lit.)
carbon tetrachloride: soluble(lit.)
ethanol: very soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
gęstość
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 200 nm Amax: ≤1.0
λ: 225 nm Amax: ≤0.10
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 300-400 nm Amax: ≤0.005
przydatność
corresponds for IR spectroscopy
suitable for residue analysis
Zastosowanie
food and beverages
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Heptane is an environmentally preferable solvent and greener alternative to hexane for HPLC and GC and thus has been enhanced for "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Heptane (n-Heptane) is a primary reference fuel (PRF) for the rating of octane numbers of fuels in internal combustion engines. Its cetane number has been reported to be 56. Mechanism and kinetic studies of its oxidation in flow reactors, shock tubes and rapid compression machines have been proposed.[1] Its thermal decomposition has been studied under different conditions of temperature and pressure.[2] Its oxidative dehydrogenation in the presence of magnesium oxide supported vanadium catalyst has been investigated.[3] Molybdenum phosphide supported on Hβ zeolite (MoP/Hβ) catalyzed hydroisomerization of n-heptane has been reported to be enhanced by doping with secondary metals (Cr, Ni or Ce).[4]
Zastosowanie
Greener alternatives to Hexane in HPLC.
Spectrophotometry.
Environmental testing.
Heptane (n-Heptane) may be used:
  • To compose the solvent mixtures for the purification of N-acylpyrrolidine derivatives of fatty acid methyl esters (FAMEs) by TLC (Thin Layer Chromatography).[5]
  • To generate chiral alcohols and heptanones, via whole cell double oxidation.[6]
  • As a solvent in the synthesis of isopropyl acetate, via esterification of acetic acid with isopropyl alcohol catalyzed by lipase immobilized on silica.[7]
Cechy i korzyści
Greener alternative for hexane
Opakowanie
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Inne uwagi
Pesticide Residue Analysis (as Heptachlor Epoxide) <2 μg/L
Pure-Pac® II containers require the Micromatic MacroValve coupler for dispensing solvents, Z560723.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-4 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Whole-cell double oxidation of n-heptane.
Muller CA, et al.
Journal of Biotechnology, 191, 196-204 (2014)
Hydroisomerization of n-heptane over MoP/Hβ catalyst doped with metal additive.
Liu P, et al.
Fuel Processing Technology, 131, 311-316 (2015)
High pressure pyrolysis of n-heptane.
Chakraborty JP and Kunzru D.
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 86(1), 44-52 (2009)
Madan Lal Verma et al.
Enzyme research, 2011, 919386-919386 (2011-05-24)
Selective production of fragrance fatty acid ester from isopropanol and acetic acid has been achieved using silica-immobilized lipase of Bacillus cereus MTCC 8372. A purified thermoalkalophilic extracellular lipase was immobilized by adsorption onto the silica. The effects of various parameters
Activation of n-Heptane: A Study with VMgO Catalysts.
Dasireddy VDBC, et al.
Catalysis Letters, 144(4), 590-597 (2014)
Produkty
Development and validation of a fatty acid methyl esterification method, using methanolic HCl reagent, for FAME analysis by GC of vegetable oils and fats.
Powiązane treści
Dlaczego miałbyś wybierać między rozpuszczalnikami, które są ekologiczne, a tymi, które są niezawodne? Korzystaj z obu jednocześnie dzięki naszym bioodnawialnym i bardziej ekologicznym rozwiązaniom. Rozpuszczalnik Cyrene™ to nowa dipolarna aprotyczna alternatywa dla popularnych rozpuszczalników objętych ograniczeniami REACH, takich jak N-metylo-2-pirolidon (NMP) i dimetyloformamid (DMF).
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf