Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 733,00 zł |
Informacje o tej pozycji
description
RTECS - UT7145000
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1c(ncc(c1)Cl)Oc2ccc(cc2)Oc3ncc(cc3Cl)Cl
InChI
1S/C16H8Cl4N2O2/c17-9-5-13(19)15(21-7-9)23-11-1-2-12(4-3-11)24-16-14(20)6-10(18)8-22-16/h1-8H
InChI key
BAFKRPOFIYPKBQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Cytochrome P450 (CYP)-inducing agents
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Moore, L.B., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 15122.
Tzameli, I., et al. 2000. Mol. Cell. Biol.20, 2951.
Forman, B.M., et al. 1998. Nature395, 612.
Honkakoski, P., et al. 1998. Mol. Pharmacol.53, 597.
Russell, A.L., et al. 1994. Int. J. Cancer58, 550.
Smith, G., et al. 1993. Biochem. J.289, 807.
Dargani, T.A., et al. 1990. Carcinogenesis11, 1153.
Poland, A., et al. 1980. Mol. Pharmacol.18, 571.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition - | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 580563-25MG | 04055977265576 |