Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Tankyrase1/2 Inhibitor, XAV939, The Tankyrase1/2 Inhibitor, XAV939 controls the biological activity of Tankyrase1/2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 25 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (1H-NMR) | assay ≥95% (HPLC) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 25 mg/mL | solubility DMSO: 100 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility 2% HCl: 10 mg/mL, 2% acetic acid: 10 mg/mL, methanol: 3 mg/mL, DMSO: 4 mg/mL |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 575545-10MG | 04055977189261 |