Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Form:
liquid
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (SDS-PAGE)
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage temp.
−20°C
General description
Rekombinowana ludzka α-synukleina zawierająca mutację A53T i wyrażana w E. coli. α-synukleina jest kwaśnym białkiem neuronalnym o długości 140 aminokwasów, które jest zaangażowane w patogenezę choroby Parkinsona i powiązanych zaburzeń neurodegeneracyjnych. α-synukleina (A53T) jest mutantem punktowym genu α-synukleiny, który został powiązany z autosomalną dominującą chorobą Parkinsona (PD) o wczesnym początku. Pozorna masa cząsteczkowa na SDS-PAGE wynosi ~19-20 kDa.
Physical form
W 100 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, pH 7,5.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Other Notes
Lashuel, H.A., et al. 2002. J. Mol. Biol.322, 1089.
Park, S.M., et al. 2002. Blood100, 2506.
Polymeropoulos, M.H., et al. 1997. Science276, 2045.
Park, S.M., et al. 2002. Blood100, 2506.
Polymeropoulos, M.H., et al. 1997. Science276, 2045.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition do not freeze |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 575003-200UG | 04055977189209 |
| 575003-UG | 04061839404854 |