Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 x 30 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7690,00 zł | |
| 3 x 100 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
7690,00 zł
Quality Segment
agency
EP, FDA-BAM, ISO 11133, ISO 19250, ISO 21528, ISO 22964, ISO 6579, ISO 6887, according to ISO
form
granular
packaging
pack of 3 × 100 L
manufacturer/tradename
GranuCult® prime, ReadyStream® (Media bag)
storage condition
(Store dry and tightly closed)
technique(s)
microbiological culture: suitable
bottle capacity
3x100 L
pH
7.0± 0.2 (25 °C)
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with ReadyStream® System
storage temp.
15-25°C
suitability
nonselective for bacteria
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) - | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| bottle capacity 3x100 L | bottle capacity 17 mL | bottle capacity - | bottle capacity - |
| agency EP, ISO 11133, ISO 21528, ISO 6579, according to ISO, FDA-BAM, ISO 22964, ISO 19250, ISO 6887 | agency EP, according to ISO 6887 | agency APHA, EP, ISO 21528, ISO 22964, ISO 6579 | agency APHA, EP, FDA-BAM, ISO 21528, ISO 22964, according to ISO 6579 |
| application(s) food and beverages | application(s) cosmetics | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| suitability nonselective for bacteria | suitability Salmonella spp. | suitability Cronobacter spp., Salmonella spp., enterobacteriaceae | suitability Cronobacter spp., Salmonella spp., enterobacteriaceae |
| packaging pack of 3 × 100 L | packaging box of 20 tubes | packaging pack of 35 × 86 g | packaging sachets of 60 × 29 g |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Buffered Peptone Water
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Produkty
Salmonella przechodzi przez cały łańcuch żywnościowy, od paszy dla zwierząt, przez produkcję podstawową, aż do gospodarstw domowych lub zakładów gastronomicznych.
Water source comparison for microbiological media preparation highlights central purification vs. Milli-Q® IX system efficiency.
Powiązane treści
The Revolution in Media Preparation - New solution for media preparation and dispensing for food testing labs
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 5748460030 | 04061841001157 |
| 5748460100 | 04061841001164 |