Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 35 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1980,00 zł |
Informacje o tej pozycji
microbiology
pathogen testing
1980,00 zł
Quality Level
agency
APHA, EP, ISO 21528, ISO 22964, ISO 6579, ISO
reg. compliance
FDA BAM
sterility
sterile; γ-irradiated
form
granular
packaging
pack of 35 × 86 g
manufacturer/tradename
ReadyBag®
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
beige Granules, clear yellowish Prepared medium
pH
7.2 (37 °C, 25 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
25.5 g/L
bulk density
800 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
storage temp.
15-25°C
suitability
Cronobacter spp., Salmonella spp., enterobacteriaceae
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) - |
| agency APHA, ISO 21528, ISO 6579, EP, ISO 22964 | agency APHA, EP, FDA-BAM, ISO 21528, ISO 22964, according to ISO 6579 | agency GB, ISO 6579, ISO 6887, according to GB 4789.30-2016, according to GB 4789.40-2016, according to ISO 21528-1:2017, according to ISO 22964:2017 | agency EP, according to ISO 6887 |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) environmental | application(s) cosmetics |
| suitability Cronobacter spp., enterobacteriaceae, Salmonella spp. | suitability Cronobacter spp., Salmonella spp., enterobacteriaceae | suitability Citrobacter ssp., Cronobacter ssp., Escherichia coli, Klebsiella ssp., Proteus ssp., Providencia ssp., Pseudomonas ssp., Salmonella spp., Shigella ssp., Staphylococcus ssp., Streptococcus ssp., Yersinia ssp., bacteria, coliforms, enterobacteriaceae | suitability Salmonella spp. |
| form granular | form granular | form liquid | form liquid (ready-to-use) |
| manufacturer/tradename ReadyBag® | manufacturer/tradename ReadyBag® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename ReadyTube® |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Protokoły
The new EN ISO 22964:2017 standard specifies a horizontal method for the detection of Cronobacter spp. in food, animal feed and environmental samples.
Nowa norma EN ISO 22964:2017 określa horyzontalną metodę wykrywania bakterii Cronobacter spp. w żywności, paszy dla zwierząt i próbkach środowiskowych.
Produkty
Interview: Accurate microbiology QC methods for infant formula testing
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1009080001 | 04027269250706 |