Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 455,00 zł |
Informacje o tej pozycji
455,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026Szczegóły
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
yellow-orange
solubility
DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
Fc1cc2c(cc1)\C(=C\c3ccc(cc3)SC)\C(=C2CC(=O)O)C
InChI
1S/C20H17FO2S/c1-12-17(9-13-3-6-15(24-2)7-4-13)16-8-5-14(21)10-19(16)18(12)11-20(22)23/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,22,23)/b17-9+
InChI key
LFWHFZJPXXOYNR-RQZCQDPDSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Lim, J.T., et al. 1999. Biochem. Pharmacol. 58, 1097.
Herrmann, C., et al. 1998. Oncogene 17, 1769.
Picariello, L., et al. 1998. Eur. J. Pharmacol. 360, 105.
Arber, N., et al. 1997. Gastroenterology 113, 1892.
Meade, E.A., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 6610.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 10-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL | solubility DMSO: ≥22 mg/mL | solubility water: 20 mg/mL | solubility DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL, methanol: 5 mg/mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulindac Sulfide
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 574102-5MG | 04055977189551 |