Przejdź do
573100
SATA
Synonim(y):
SATA, N-Succinimidyl-S-acetylthioacetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
689,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9NO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.23
UNSPSC Code:
41116133
NACRES:
NA.47
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
689,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
S(CC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)C(=O)C
InChI
1S/C8H9NO5S/c1-5(10)15-4-8(13)14-9-6(11)2-3-7(9)12/h2-4H2,1H3
InChI key
FLCQLSRLQIPNLM-UHFFFAOYSA-N
General description
A useful agent for introducing thiol groups, in protected form, into various proteins. Reacts with primary amines to add protected sulfhydryl groups. When treated with hydroxylamine, yields a free sulfhydryl group that can be conjugated to maleimide-modified proteins.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Duncan, R.J., et al. 1983. Anal. Biochem.132, 68.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A9043I6256M5525
SATA
Millipore
573100
SATA
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98%
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
acetonitrile: 50 mg/mL, DMF: soluble
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
chloroform: 50 mg/mL, DMF: soluble
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
color
white
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
573100-100MG04055977266412