Przejdź do
A9043
S-Acetylthioglycolic acid N-hydroxysuccinimide ester
≥95% (TLC), powder
Synonim(y):
N-Succinimidyl (acetylthio)acetate, N-Succinimidyl S-acetylthioglycolate, S-Acetylthioglycolic acid NHS ester, SATA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
215,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
401,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
671,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9NO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7815491
Assay:
≥95% (TLC)
Form:
powder
215,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
solubility
acetonitrile: 50 mg/mL, DMF: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)SCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C8H9NO5S/c1-5(10)15-4-8(13)14-9-6(11)2-3-7(9)12/h2-4H2,1H3
InChI key
FLCQLSRLQIPNLM-UHFFFAOYSA-N
Application
Thiolating reagent for primary amines; thiol can be deprotected under mild conditions. Typically, couples initially to a molecule containing primary amine by amide bond buffered at pH 7.5. Deprotection may be accomplished with 0.05 M hydroxylamine at neutral pH. Useful for preparation of enzyme immunoconjugates and hapten carrier molecule conjugates.
Other Notes
Note that the ester couples very efficiently to primary amines compared to other thiolating reagents. In addition, this reagent will neutralize original amine positive charge.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
55156M9794B3295
assay
≥95% (TLC)
assay
≥95.0% (coupling assay to aminopropyl silica gel)
assay
≥98%
assay
≥95% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
acetonitrile: 50 mg/mL, DMF: soluble
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
solubility
chloroform: 100 mg/mL, DMF: soluble (lit.)(lit.)
solubility
DMF: 25 mg/mL
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hello, Could you tell me the percentage of impurities and define specifically which impurities we can find in this reagent ? Thank you,
    1 answer
    1. The product impurities are not identified or quantified. Please see the product specification sheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/457/256/A9043-BULK________SIGMA____.pdf.