Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 423,00 zł |
Informacje o tej pozycji
423,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Level
assay
≥95% (NMR)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
off-white
solubility
DMSO: 3.5 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1C([C@H]2[C@@]([C@@H]3[C@]([C@]4([C@@H]([C@@H]5[C@@](CC4)(CC[C@H]5C(=C)C)CO)CC3)C)(CC2)C)(CC1)C)(C)C
InChI
1S/C30H50O2/c1-19(2)20-10-15-30(18-31)17-16-28(6)21(25(20)30)8-9-23-27(5)13-12-24(32)26(3,4)22(27)11-14-29(23,28)7/h20-25,31-32H,1,8-18H2,2-7H3/t20-,21+,22-,23+,24-,25+,27-,28+,29+,30+/m0/s1
InChI key
FVWJYYTZTCVBKE-ROUWMTJPSA-N
General description
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (NMR) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97.5% (TLC) |
| form powder | form solid | form solid | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 3.5 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 2.5 mg/mL | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 569371-250MG | 04055977190403 |