Przejdź do
92648
Betulin
analytical standard
Synonim(y):
Betulinic alcohol, Betulinol, Betulol, Lup-20(29)-ene-3β,28-diol, Trochol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
598,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H50O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
442.72
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
207-475-5
MDL number:
598,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.5% (TLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
256-257 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3([H])[C@@]4(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@]4([H])CC[C@@]3(C)[C@]1(C)CC[C@@]5(CO)CC[C@@H](C(C)=C)[C@]25[H]
InChI
1S/C30H50O2/c1-19(2)20-10-15-30(18-31)17-16-28(6)21(25(20)30)8-9-23-27(5)13-12-24(32)26(3,4)22(27)11-14-29(23,28)7/h20-25,31-32H,1,8-18H2,2-7H3/t20-,21+,22-,23+,24-,25+,27-,28+,29+,30+/m0/s1
InChI key
FVWJYYTZTCVBKE-ROUWMTJPSA-N
General description
Betulin is a naturally occurring pentacyclic triterpene alcohol with a lupane skeleton, found in large quantities in the bark of white birch. It may possess anticancer and antiviral properties.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia sambucus
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B9757PHL8958191466
Betulin analytical standard
Supelco
92648
Betulin
Betulin phyproof® Reference Substance
PHL89581
Betulin
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
food and beverages
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
-
format
-
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
grade
primary reference standard
grade
analytical standard
assay
≥97.5% (TLC)
assay
≥98%
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Betulin
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)