Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 246,00 zł |
Informacje o tej pozycji
246,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 8332
assay
≥98% (titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
off-white
solubility
water: 50 mg/mL, ethanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)c1c(cccc1)O
InChI
1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
General description
Biochem/physiol Actions
TNF-induced activation of p42 (ERK2) and p44 (ERK1) MAP kinases
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Mitchell, J.A., et al. 1997. Mol. Pharmacol. 51, 907.
Schwenger, P., et al. 1997. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 94, 2869.
Farivar, R.S. and Brecher, P. 1996. J. Biol. Chem. 271, 31585.
Schwenger, P., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 8089.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form crystalline | form - |
| assay ≥98% (titration) | assay - | assay ≥99.5% (titration) | assay - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level - |
| storage temp. 10-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic) | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium Salicylate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
208.9 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
98.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 567630-5GM | 04055977266825 |