Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 μg | Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2370,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026Szczegóły
assay
≥95% (SDS-PAGE)
Quality Level
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
≤1 EU/μg Endotxin
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Biochem/physiol Actions
ED₅₀ = 1,6-6 µg/ml mierzone poprzez hamowanie proliferacji mysich komórek osteoblastycznych MC3T3-E1.
Funkcjonalny test ELISA:
50% optymalna odpowiedź wiązania = 150-250 ng/ml mierzona wiązaniem do rmWnt-3a (500 ng/ml).
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) |
| form lyophilized | form solid | form lyophilized | form lyophilized |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| impurities ≤1 EU/μg Endotxin | impurities <1.0 EU/μg protein Endotoxin | impurities ≤1.0 EU/μg protein Endotoxin | impurities ≤1.0 EU/μg protein Endotoxin |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 565834-10UG | 04055977191912 |