Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.45
UNSPSC Code:
12352203
Form:
lyophilized
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (SDS-PAGE)
Quality Segment
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
≤1.0 EU/μg protein Endotoxin
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Rekombinowany mysi lumikan, składający się z aminokwasów 19-338, połączony na C-końcu z sekwencją His-Tag i wyrażany w mysich komórkach szpiczaka pochodzących z NS0. Lumincan to 40-kDa członek rodziny małych proteoglikanów bogatych w leucynę (SLRP) / podrodziny białek klasy II. Znany jest ze swojej zdolności do modulowania fibrylogenezy kolagenu i roli w regulacji proliferacji komórek.
Biochem/physiol Actions
Adhezja komórek: 50-70% po 50 minutach w temperaturze 37°C, mierzona zdolnością unieruchomionego lumikanu do wspomagania adhezji 5 X 10⁴ BCE C/D-1b komórek śródbłonka pochodzących z bydlęcej rogówki.
Physical form
Liofilizowany z 0,2 µm przefiltrowanego PBS.
Preparation Note
Po rekonstytucji przechowywać w lodówce (4°C) do krótkotrwałego przechowywania lub podzielić i zamrozić (-20°C) do długotrwałego przechowywania. Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 1 miesiąca w temperaturze 4°C lub do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Uzupełnić do 200 µg/ml sterylnym PBS.
Other Notes
D′Onofrio, M.F. et al. 2008. Biochem. Biophys. Res. Commun.365, 266.
Nikitovic, D. et al. 2008. IUBMB Life60, 818.
Nikitovic, D. et al. 2008. FEBS J.275, 350.
Ishiwata, T. et al. 2007. Oncol. Rep.18, 537.
Vuillermoz, B. et al. 2004. Exp. Cell Res.296,294.
Chakravarti, S. et al. 2003. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.44, 2422.
Jepsen, K.J. et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 35532.
Chakravarti, S. et al. 2000. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.41,3365.
Blochberger, T.C. et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 347.
Chakravarti, S. et al. 1998. J. Cell Biol.141, 1277.
Nikitovic, D. et al. 2008. IUBMB Life60, 818.
Nikitovic, D. et al. 2008. FEBS J.275, 350.
Ishiwata, T. et al. 2007. Oncol. Rep.18, 537.
Vuillermoz, B. et al. 2004. Exp. Cell Res.296,294.
Chakravarti, S. et al. 2003. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.44, 2422.
Jepsen, K.J. et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 35532.
Chakravarti, S. et al. 2000. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.41,3365.
Blochberger, T.C. et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 347.
Chakravarti, S. et al. 1998. J. Cell Biol.141, 1277.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HIS TAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2