Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1520,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
α-Amyloid Precursor Protein Modulator, A cell-permeable benzolactam derived PKC activator (Ki = 11.9 nM for PKCα) that efficiently enhances non-amyloidogenic α-processing of amyloid precursor protein (APP) even at 100 nM in human fibroblast AG06848.
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
orange
solubility
methanol: 1 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(cc1)\C=C\C=C\C(=O)Nc2cc3c(cc2)N([C@H](C(=O)N[C@@H](C3)CO)C(C)C)C
InChI
1S/C27H30F3N3O3/c1-17(2)25-26(36)32-22(16-34)15-19-14-21(12-13-23(19)33(25)3)31-24(35)7-5-4-6-18-8-10-20(11-9-18)27(28,29)30/h4-14,17,22,25,34H,15-16H2,1-3H3,(H,31,35)(H,32,36)/b6-4+,7-5+/t22-,25-/m0/s1
InChI key
WOLVEMPZUIFSII-IHHOKICGSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
PKC
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form solid | form lyophilized | form powder | form solid |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility methanol: 1 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL | solubility aqueous buffer, pH 7.5: 1 mg/mL | solubility DMSO: 100 mg/mL, clear, colorless | solubility DMSO: 5 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 565740-1MG | 04055977267648 |