Przejdź do
361548
Inhibitor GSK-3β VII
The GSK-3β Inhibitor VII, also referenced under CAS 99-73-0, controls the biological activity of GSK-3β. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
α-4-dibromoacetofenon, inhibitor TPK I, inhibitor kinazy białkowej Tau I
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6Br2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.94
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated, protect from light
description
RTECS - AM6950000
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
BrCC(=O)c1ccc(cc1)Br
InChI
1S/C8H6Br2O/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
InChI key
FKJSFKCZZIXQIP-UHFFFAOYSA-N
General description
Związek fenylo α-bromometyloketonowy, który działa jako przepuszczalny dla komórek i nieATP kompetycyjny inhibitor GSK-3β (IC50 = 0,5 µM). Ten reaktywny środek alkilujący jest selektywny wobec GSK-3β i nie wpływa na aktywność PKA nawet w stężeniach tak wysokich jak 100 µM.
Biochem/physiol Actions
Docelowy IC50: 0,5 µM przeciwko GSK-3β
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
Conde, S., et al. 2003. J. Med. Chem.46, 4631.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)