Przejdź do
561505
L-Selenomethionine
L Selenomethionine increases the expression of glutathione peroxidase.
Synonim(y):
L-Selenomethionine, SeMet
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11NO2Se
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.11
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.25
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 8441
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white to off-white
solubility
water: 50 mg/mL
cation traces
Se: ≥39.5%, heavy metals: ≤10 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Se](CC[C@H]([N+H3])C(=O)[O-])C
InChI
1S/C5H11NO2Se/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
RJFAYQIBOAGBLC-BYPYZUCNSA-N
General description
Increases the expression of glutathione peroxidase.
Preparation Note
Unstable in solution; reconstitute just prior to use.
Other Notes
Jornot, L. and Junod, A.F. 1995. Biochem. J. 306, 581.
Boles, J.O., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 22217.
Nielson, J.B. and Anderson, O. 1992. Toxicology74, 233.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5650PHR33981611955
L-Serine
Millipore
5650
L-Serine
form
solid
form
solid
form
-
form
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥99% (titration)
assay
-
assay
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
cation traces
Se: ≥39.5%, heavy metals: ≤10 ppm
cation traces
heavy metals: ≤15 ppm
cation traces
-
cation traces
-
color
white to off-white
color
white
color
-
color
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
250.3 - 346.3 °F
flash_point_c
121.3 - 174.6 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
561505-1GM07790788051563
561505-250MG04055977267525