Przejdź do
559304
Anty-SAPK/JNK Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 μL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2350,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, rat, human
Application:
Citations:
4
2350,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (1:1000)
Immunocytochemistry (1:200))
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAPK8(5599)
General description
Przeciwciało poliklonalne królicze oczyszczone z białka A i immunopowinowactwa. Rozpoznaje białko SAPK/JNK o masie ~54 kDa.
Rozpoznaje białko SAPK/JNK o masie ~54 kDa w komórkach HEK293 poddanych działaniu promieniowania UV.
To królicze pAb anty-SAPK/JNK jest zatwierdzone do stosowania w immunoblottingu, immunocytochemii do wykrywania SAPK/JNK.
Immunogen
Człowiek
rekombinowane ludzkie białko fuzyjne p54 SAPK/JNK2 o pełnej długości
Application
Immunoblotting (1:1000)
Immunocytochemia (1:200)
Physical form
W 150 mM NaCl, 10 mM HEPES, 50% glicerolu, 0,01% BSA, pH 7,5.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Komórki HEK293 poddane działaniu promieniowania UV
Other Notes
Gupta, S., et al. 1996. EMBO J.15(11), 2760.
Coso, O.A., et al. 1995. Cell81, 1137.
Derijard, B., et al. 1994. Cell76, 1025.
Kyriakis, J.M., et al. 1994. Nature369, 156.
Hibi, M., et al. 1993. Genes Dev.7, 2135.
Kyriakis, J.M. and Avruch, J. 1990. J. Biol. Chem.265, 17355.
Rozpoznaje SAPK/JNK niezależnie od stanu fosforylacji. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Zalecany protokół dla immunoblottingu
Roztwory i odczynniki
-Bufor transferowy: 25 mM zasada Tris, 0,2 M glicyna, 20% metanol, pH 8,5.
-SDS Sample Buffer: 62,5 mM Tris-HCl, pH 6,8, 2% SDS, 10% glicerol, 50 mM DTT, 0,1% błękit bromofenolowy.
-10X TBS (sól fizjologiczna buforowana Tris): Aby przygotować 1 litr, 24,2 g zasady Tris, 80 g NaCl, dostosować pH do 7,6 za pomocą HCl. Rozcieńczyć 1:10 do użycia.
-Bufor blokujący: 1X TBS, 0,1% Tween®-20 detergent z 5% beztłuszczowym suchym mlekiem.
-Bufor do rozcieńczania przeciwciał pierwotnych: 1X TBS, 0,1% Tween-20 detergent z 5% BSA
-Bufor do płukania (TBST): 1X TBS, 0,1% Tween-20 detergent
Membrana do blottingu
Można stosować membrany nitrocelulozowe lub PVDF.
Blotting białek
Ogólny protokół przygotowania próbek przy użyciu 2x106 komórek 293 na studzienkę w 6-dołkowej płytce jest następujący:
1. Zassać pożywkę. Poddać komórki działaniu świeżej pożywki zawierającej regulator przez żądany czas.
2. Odessać pożywkę z hodowli; przemyć komórki PBS; odessać.
3. Przeprowadzić lizę komórek, dodając 100 µl buforu SDS Sample Buffer i natychmiast zeskrobać komórki z płytki, a następnie przenieść ekstrakt do probówki. Przechowywać na lodzie.
4. Sonikować przez 2 s w celu ścinania DNA i zmniejszenia lepkości próbki.
5. Podgrzewać próbkę do 95-100°C przez 5 min. Schłodzić na lodzie.
6. Mikrowirować przez 5 min.
7. Nałożyć 20 µl na żel SDS-PAGE (10 cm x 10 cm).
8. Elektrotransfer na membranę nitrocelulozową.
Jako kontrolę zalecamy użycie 20 µl lizatu z komórek HEK293 poddanych działaniu promieniowania UV.
Blokowanie membrany, żel i inkubacja przeciwciał
1. Po przeniesieniu przemywać membranę 25 ml TBS przez 5 minut w temperaturze pokojowej.
2. Inkubować membranę w 25 ml buforu blokującego przez 1-3 h w temperaturze pokojowej lub przez noc w temperaturze 4°C.
3. Płukać 3 razy po 5 min w 15 ml TBST.
4. Inkubować membranę i przeciwciało pierwotne (w odpowiednim rozcieńczeniu) w 10 ml buforu do rozcieńczania przeciwciał pierwotnych z delikatnym mieszaniem przez noc w temperaturze 4°C.
5. Płukać 3 razy po 5 minut w 15 ml TBST.
6. Inkubować membranę ze sprzężonym przeciwciałem drugorzędowym w odpowiednim rozcieńczeniu w 10 ml buforu blokującego z delikatnym mieszaniem przez 1 godzinę w temperaturze pokojowej.
7. Przemyć membranę jak w kroku 5.
Wykrywanie białek
Chemiluminescencja.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4502400SAB4504450ST1204
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human, mouse, rat
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Peter Verstraelen et al.
Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, 18(1), 89-104 (2024-04-01)
Mounting evidence suggests the gastrointestinal microbiome is a determinant of peripheral immunity and central neurodegeneration, but the local disease mechanisms remain unknown. Given its potential relevance for early diagnosis and therapeutic intervention, we set out to map the pathogenic changes
Vincenzo Giansanti et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 17(1), 103-115 (2012-12-05)
The pathogenesis of age-related macular degeneration (AMD) involves demise of the retinal pigment epithelium and death of photoreceptors. In this article, we investigated the response of human adult retinal pigmented epithelial (ARPE-19) cells to 5-(N,N-hexamethylene)amiloride (HMA), an inhibitor of Na(+)
Aveline Filliol et al.
Scientific reports, 7(1), 9205-9205 (2017-08-25)
Hepatocyte death is a central event during liver disease progression, in which immune cells play key roles by activating members of the Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily (TNFRSF), including TNFR1 (TNFRSF1A), Fas (TNFRSF6) and TRAIL-R2 (TNFRSF10B). Receptor Interacting Protein Kinase
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
559304-200UL04055977192421