Przejdź do
557508
Ro-31-7549, monohydrat
A cell permeable, reversible, selective protein kinase C (PKC) inhibitor (IC50 = 158 nM for rat brain PKC) that acts at the ATP binding site of PKC.
Synonim(y):
2-[1-3(aminopropylo)indol-3-ylo]-3(1-metylo-1H-indol-3-ylo)maleimid, octan, bisindolilomaleimid VIII, octan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
947,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H22N4O2 · xC2H4O2 · yH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
398.46 (anhydrous free base basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥93% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
947,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
red to red-orange
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N1C(=O)C(=C(C1=O)c4c5c([n](c4)C)cccc5)c2c3c([n](c2)CCCN)cccc3
InChI
1S/C24H22N4O2/c1-27-13-17(15-7-2-4-9-19(15)27)21-22(24(30)26-23(21)29)18-14-28(12-6-11-25)20-10-5-3-8-16(18)20/h2-5,7-10,13-14H,6,11-12,25H2,1H3,(H,26,29,30)
InChI key
UQHKJRCFSLMWIA-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek, odwracalny, selektywny inhibitor kinazy białkowej C (PKC) (IC50 = 158 nM dla PKC w mózgu szczura), który działa w miejscu wiązania ATP PKC. Nie hamuje fosforylacji tyrozyny ani aktywacji fosfolipazy Cγ1. Wykazuje pewien stopień specyficzności izozymu PKC (IC50 = 53 nM dla PKCα, 195 nM dla PKCβI, 163 nM dla PKCβII, 213 nM dla PKCγ i 175 nM dla PKCε). Hamuje uwalnianie noradrenaliny wywołane karbacholem (IC50 = 600 nM).
Przepuszczalny dla komórek, odwracalny, selektywny inhibitor kinazy białkowej C (PKC), który działa w miejscu wiązania ATP PKC (IC50 = 158 nM dla PKC w mózgu szczura). Nie hamuje fosforylacji tyrozyny ani aktywacji fosfolipazy Cγ1 w przeciwieństwie do staurosporyny i innych inhibitorów kinazy serynowo-treoninowej. Wartości IC50 dla poszczególnych izozymów PKC są następujące: 53 nM dla PKCα, 195 nM dla PKCβI, 163 nM dla PKCβII, 213 nM dla PKCγ i 175 nM dla PKCε. Hamuje uwalnianie noradrenaliny wywołane karbacholem (IC50 = 0,6 µM).
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 158 nM przeciwko PKC mózgu szczura; 53 nM dla PKCα, 195 nM dla PKCβ, 163 nM dla PKCβII, 213 nM dla PKCγ i 175 nM dla PKCε.
Główny cel
PKC mózgu szczura
Odwracalny: tak
Produkt konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Preparation Note
Po pierwszym użyciu pobrać porcję i przechowywać w lodówce (4°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Zhang, C., et al. 1997. J. Immunol. 158, 4968.
Turner, N.A., et al. 1996. J. Neurochem. 66, 2381.
Ozawa, K., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 1749.
Wilkinson, S.E., et al. 1993. Biochem. J. 294, 335.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
557514557520557525
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥94% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c