Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14N4O2S · xCH4O3S
Masa cząsteczkowa:
326.37 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
yellow-white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Przepuszczalny dla komórek pirydylotiazolilomocznik, który działa jako silny, ukierunkowany na miejsce ATP inhibitor kinazy Rho (IC50 = 14,5 i 6,2 nM odpowiednio przeciwko ROCK1 i ROCK2), wykazując znacznie zmniejszoną siłę działania przeciwko PKA, PKN1 / PRK1, p70S6K / RPS6kB1, AKT1, MRCKa / CDC42BPA (odpowiednio 85.5%, 80,5%, 61,9%, 56,0% i 50,4% hamowania, odpowiednio, przy 1 µM) i niewielką lub zerową aktywność wobec 15 innych kinaz (IC50 > 1 µM). Selektywnie hamuje zależne od ROCK fosforylacje MLC-2 Ser19 i MYPT-1 Thr696 (skuteczne stężenie 0,1 do 1 µM w hodowlach MDA-MB-231, MDA-MB-468 i H1299), ale nie zależne od mTORC2 fosforylacje Akt Ser473, zależne od PAK fosforylacje Mek Ser298 lub zależne od S6K fosforylacje S6 Ser240/244 (do 10 µM w komórkach MDA-MB-231). Wykazano, że hamuje inwazję MDA-MB-231 (o 53% i 85%, odpowiednio, przy 1 i 10 µM inhibitora) i tworzenie kolonii niezależnych od zakotwiczenia (IC50 = 709 nM) in vitro i jest skuteczny w hamowaniu ekspansji ustalonego guza w mysim modelu raka sutka ErbB2 (8,8% vs. 68,3% średnia ekspansja wielkości guza w ciągu 14 dni, odpowiednio, z leczeniem lub bez; 14 dawek dziennych i.p. w dawce 200 mg/kg) in vivo.
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 14,5 i 6,2 nM odpowiednio przeciwko ROCK1 i ROCK2
Główny cel
Kinazy Rho 1 i 2
Kinazy Rho 1 i 2
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
Patel, R.A., et al. 2012. Cancer Res.72, 5025.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 100 mg/mL | solubility methanol: 5 mg/mL, water: 5 mg/mL | solubility DMSO: 100 mg/mL | solubility DMSO: 25 mg/mL, methanol: soluble |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 555562-10MG | 04055977268485 |