Przejdź do
5.55364
DiluCult Rurki dozujące
DiluCult & DiluCult 2 accessory
Synonim(y):
Wąż dozujący
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1690,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41122409
1690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
DiluCult
application(s)
food and beverages
sample preparation
storage temp.
2-30°C
General description
DiluCult i DiluCult 2
Legal Information
DILUCULT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5.553681505P5.42753
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
application(s)
food and beverages
sample preparation
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
food and beverages
pathogen testing, sample preparation
manufacturer/tradename
DiluCult
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
DiluCult
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Rozcieńczalniki grawimetryczne DiluCult™ automatyzują rozcieńczanie próbek żywności, zwiększając wydajność procesu przygotowania próbek.
DiluCult™ gravimetric dilutors automate food sample dilution, enhancing workflow efficiency in sample preparation.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
555364000104054839412875