Przejdź do
5.42753
DiluCult
Gravimetric Dilutor, suitable for sample preparation
Synonim(y):
Dozownik nośników, Rozcieńczalnik mediów
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
37 400,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41121502
37 400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
DiluCult
parameter
3 kg operating weight
application(s)
food and beverages
pathogen testing, sample preparation
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
Dokładne wyniki badań mikrobiologicznych w dużym stopniu zależą od jakości przygotowania próbki. Usprawnij wzbogacanie próbek za pomocą naszych rozcieńczalników grawimetrycznych DILUCULT. Te zautomatyzowane rozcieńczalniki grawimetryczne mają dwie zintegrowane pompy i zostały zaprojektowane w celu ułatwienia pracy w szafie bezpieczeństwa mikrobiologicznego. Mają niewielką wysokość i zdejmowaną tacę ociekową. Działają w trzech trybach dozowania: szybki przepływ z niższą dokładnością, standardowy przepływ ze standardową dokładnością i powolny przepływ dla maksymalnej dokładności. W interfejsie użytkownika można wybrać konkretny współczynnik rozcieńczenia lub przełączyć się na tryb dozowania do innych zastosowań. Rozcieńczalnik DILUCULT to proste i elastyczne urządzenie do precyzyjnego rozcieńczania, które można dostosować do własnych potrzeb. Dopuszczalna masa tego urządzenia wynosi do 3000 g.
Application
DILUCULT to rozcieńczalnik grawimetryczny przeznaczony do automatycznego rozcieńczania próbek żywności za pomocą niezbędnych mediów wzbogacających w celu zwiększenia wydajności pracy. Urządzenie to znajduje zastosowanie w badaniach patogenów i zepsucia w przemyśle spożywczym.
Features and Benefits
  • Automatyzacja powtarzalnych etapów przepływu pracy
  • Skrócenie czasu obsługi i zmniejszenie liczby błędów
  • Dodanie dodatkowej pompy w celu szybszego dozowania mediów
Other Notes
Fixed dispensing arm, Bag holder, Removable drip tray, Nozzle holder and Tubing holder
Legal Information
DILUCULT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5.427605.553495.55360
application(s)
food and beverages
pathogen testing, sample preparation
application(s)
food and beverages
pathogen testing, sample preparation
application(s)
food and beverages
sample preparation
application(s)
food and beverages
sample preparation
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
parameter
3 kg operating weight
parameter
-
parameter
-
parameter
-
manufacturer/tradename
DiluCult
manufacturer/tradename
DiluCult
manufacturer/tradename
DiluCult
manufacturer/tradename
DiluCult
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-