Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 507,00 zł |
Informacje o tej pozycji
507,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Nazwa produktu
Resveratrol, A phenolic product found in both grape skins and wines.
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 8158
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1cc(cc(c1)\C=C\c2ccc(cc2)O)O
InChI
1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+
InChI key
LUKBXSAWLPMMSZ-OWOJBTEDSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
COX-1
Preparation Note
Other Notes
Lin, H.Y., et al. 2002. J. Urol.168, 748.
Klabunde, T., et al. 2000. Nat. Struct. Biol.7, 312.
Chun, Y.J., et al. 1999. Biochem. Biophys. Res. Commun.262, 20.
Jang, M., et al. 1997. Science 275, 218.
Chen, C.K., et al. 1996. Gen. Pharmacol.27, 363.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form - | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Resveratrol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>392.0 °F - closed cup - (External MSDS)
flash_point_c
> 200.0 °C - closed cup - (External MSDS)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 554325-25MG | 04055977193053 |