Merck
Y0001194
Resveratrol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
3,4′,5-Trihydroxy-trans-stilbene, 5-[(1E)-2-(4-Hydroxyphenyl)ethenyl]-1,3-benzenediol
Wybierz wielkość
25 MG
664,00 zł
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
664,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
resveratrol
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1)\C=C\c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+
Klucz InChI
LUKBXSAWLPMMSZ-OWOJBTEDSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Selective inhibitor of COX−1.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>392.0 °F - closed cup - (External MSDS)
Temperatura zapłonu (°C)
> 200.0 °C - closed cup - (External MSDS)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Alexandra Maier-Salamon et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 1290, 98-106 (2013-07-17)
Resveratrol exhibits a variety of biological and pharmacological activities despite its extensive metabolism to sulfates and glucuronides in the intestine and liver. The metabolism of resveratrol is cell specific and strongly correlates with enzyme expression levels. However, a high rate
Dominique Delmas et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 1290, 90-97 (2013-07-17)
The preventive effects of the phytoalexin trans-resveratrol toward cancer have been largely described at the cellular and molecular levels in both in vivo and in vitro models; however, its primary targets are still poorly identified. In this review, we show
Mary Ann Augustin et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 1290, 107-112 (2013-07-17)
There has been interest in the use of trans-resveratrol as a natural preventative agent for improving health and alleviating a range of diseases. However, resveratrol has low bioavailability, and this has been associated with its poor water solubility, its low
Agneta Oskarsson et al.
The Prostate, 74(8), 839-851 (2014-03-13)
Resveratrol (RSV) and resveratrol analogs have a potential use in prostate cancer chemoprevention due to effects on for example, cell growth, apoptosis, angiogenesis, and metastasis. However, inhibition of CYP17A1, a key enzyme in the androgen biosynthesis and a target for
Morten Møller Poulsen et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 1290, 74-82 (2013-07-17)
In the search for novel preventive and therapeutic modalities in the management of metabolic diseases and obesity, resveratrol has attracted great attention over the past decades. Preclinical trials suggest that resveratrol mimics the metabolic effects of calorie restriction (CR) via