Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1890,00 zł | |
| 10 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2020,00 zł | |
| 250 mg | Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 81 140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1890,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Nazwa produktu
Rac1 Inhibitor, Rac1 Inhibitor, CAS 1177865-17-6, is a cell-permeable, reversible inhibitor of Rac1 GDP/GTP exchange. Interferes with the interaction between Rac1 and Rac-specific GEFs Trio and Tiam1 (IC50 ~50 µM).
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
solubility
water: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.Cl.N(CCCC(Nc1nc(cc(n1)C)Nc2cc3c(nc(cc3N)C)cc2)C)(CC)CC
InChI
1S/C24H35N7.3ClH/c1-6-31(7-2)12-8-9-16(3)27-24-28-18(5)14-23(30-24)29-19-10-11-22-20(15-19)21(25)13-17(4)26-22;;;/h10-11,13-16H,6-9,12H2,1-5H3,(H2,25,26)(H2,27,28,29,30);3*1H
InChI key
CPUHORIUXPQCHW-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Rac1
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Desire, L., et al. 2005. J. Biol. Chem.280, 37516.
Gao, Y., et al. 2004. Proc. Natl. Acad. Sci. USA101, 7618.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized | form solid | form liquid | form solid |
| assay ≥93% (HPLC) | assay ≥93% (HPLC) | assay ≥93% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility water: 5 mg/mL | solubility DMSO: 100 mg/mL | solubility - | solubility DMSO: 50 mg/mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rac1 Inhibitor
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 553502-10MG | 04055977193626 |
| 553502-5MG | 07790788051433 |
| 553502-250MG | 04055977193633 |