This product is a 5 mM (500 µg/109 µl) solution of Rapamycin in DMSO. The 1 mg pack size should have approximately 218 µl.
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1010,00 zł | |
| 500 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1010,00 zł
Nazwa produktu
Rapamycin, Ready Made Solution, 2.5 mg/mL in DMSO (2.74 mM), from Streptomyces hygroscopicus
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solution
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
desiccated (hygroscopic), protect from light
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Biochem/physiol Actions
Mammalian target of rapamycin (mTOR)
Packaging
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solution | form powder | form liquid | form liquid |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C |
| storage condition desiccated (hygroscopic), protect from light | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
flash_point_c
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 553211-500UG | 04055977193558 |
| 553211-1MG | 04055977193541 |
-
What is the volume of the product?