Kluczowe dokumenty
528101
Sigma-Aldrich
PI-103
InSolution, ≥97%, potent ATP-competitive inhibitor of DNA-PK, PI3-K, and mTOR
Synonim(y):
InSolution PI-103, Inhibitor mTOR V, inhibitor PI 3-K V
Wybierz wielkość
2 MG
1280,00 zł
1280,00 zł
Przewidywany termin wysyłki06 maja 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 MG
1280,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H16N4O3
Masa cząsteczkowa:
348.36
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
1280,00 zł
Przewidywany termin wysyłki06 maja 2025Szczegóły
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek związek pirydynylofuranopirymidyny, który działa jako silny i kompetycyjny względem ATP inhibitor DNA-PK, PI3-K i mTOR (IC50 = 2, 8, 88, 48, 150, 26, 20 i 83 nM odpowiednio dla DNA-PK, p110α, p110β, p110δ, p110γ, PI3-KC2β, mTORC1 i mTORC2). Hamuje ATR i ATM tylko w znacznie wyższych stężeniach (odpowiednio IC50 = 850 i 920 nM) i wykazuje niewielką aktywność wobec panelu ponad 40 innych kinaz nawet w stężeniach tak wysokich jak 10 µM. Wykazano, że skutecznie blokuje sygnalizację PI3-K/Akt i proliferację komórek w liniach komórkowych glejaka zarówno in vitro, jak i in vivo.
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Drażniący (B)
Postać fizyczna
Roztwór PI-103 o stężeniu 10 mM (2 mg/574 µl) (nr kat. 528100) w DMSO.
Rekonstytucja
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Inne uwagi
Raynaud, F.I., et al. 2007. Cancer Res.67, 5840.
Fan, Q.W., et al. 2006. Cancer Cell9, 341.
Knight, Z.A., et al. 2006. Cell125, 733.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)