Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 825,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
QX-314, A quaternary lidocaine derivative, permanently charged, and lipophobic.
Quality Level
assay
≥99%
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
solubility
water: 3 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[N+](CC)(CC)(CC)CC(=O)Nc1c(cccc1C)C
InChI
1S/C16H26N2O/c1-6-18(7-2,8-3)12-15(19)17-16-13(4)10-9-11-14(16)5/h9-11H,6-8,12H2,1-5H3/p+1
InChI key
PYEBKOFMWAMBFV-UHFFFAOYSA-O
General description
Biochem/physiol Actions
A powerful blocker of voltage-sensitive Na+ conductance
Other Notes
Regehr, W.G. and Tank, D.W. 1992. J. Neurosci.12, 4202.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥99% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. 10-30°C | storage temp. 10-30°C | storage temp. 10-30°C | storage temp. 10-30°C |
| solubility water: 3 mg/mL | solubility water: soluble | solubility water: 50 mg/mL, chloroform: soluble, methanol: soluble | solubility DMSO: 3 mg/mL, aqueous base: soluble |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 552233-100MG | 04055977268331 |