Przejdź do
5.43830
Ammonia solution
25%, for HPLC LiChropur
Synonim(y):
Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide solution, Ammonia water, Ammonia aqueous, Ammonia water
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
209,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
454,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
35.05
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
12142110
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3587154
209,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ammonia solution 25%, for HPLC LiChropur
agency
suitable for DIN 38407-42
Quality Segment
vapor pressure
483 hPa ( 20 °C)
expl. lim.
27 %
technique(s)
HPLC: suitable
bp
37.7 °C/1013 hPa
mp
-57.5 °C
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
PFAS testing
environmental
food and beverages
format
single component solution
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
InChI key
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
General description
Ammonia solution with a concentration of 25%serves as a mobile-phase additive or buffer in HPLC analysis. It is used toadjust the pH of the mobile phase during the chromatographic process.
Application
  • Fabrication of ammonia and acetic acid-responsive intelligent films: Discusses the development of intelligent films sensitive to ammonia and acetic acid, highlighting the versatility of 25% ammonia solutions in material science applications and their potential in creating responsive packaging materials (Xiang et al., 2024).
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.054321.054221.05426
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
500
Quality Level
200
application(s)
PFAS testing
environmental
food and beverages
application(s)
-
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
application(s)
-
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-25°C
storage temp.
2-30°C
agency
suitable for DIN 38407-42
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
agency
BP, Ph. Eur.
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonia solution 25%
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 2
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
LC-MS/MS determination of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in water samples using Supelclean™ ENVI-WAX™ SPE cartridges as per EPA Method 1633.
Learn about the separation of several charge variants of two monoclonal antibodies, NISTmAb and Infliximab, using a polymeric cation exchange column and MS-compatible mobile phases.
Using an Ascentis® Express F5 HPLC column, this study separates 11 β-agonists in pork by LC-MS/MS in under 8 minutes with excellent recovery and precision.
Zobacz wszystkie artykuły
High-performance liquid chromatography (HPLC)
Meyer VR
Practical Methods in Cardiovascular Research, 661-685 (2005)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
543830025004054839165030
543830010004054839165023
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?