Przejdź do
1.05426
Ammonia solution
32%, EMPLURA®
Synonim(y):
Ammonium hydroxide solution, Ammonia aqueous, Ammonia water
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
127,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
35.05
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352402
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3587154
eCl@ss:
38060103
Concentration:
≥30% (NH3, acidimetric)
Form:
liquid
127,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Roztwór amoniaku 32%, EMPLURA®
vapor pressure
837 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
form
liquid
expl. lim.
27 %
concentration
≥30% (NH3, acidimetric)
impurities
≤0.0001% Heavy metals (as Pb), ≤0.0005% Fe (Iron), ≤0.0008% Substances reducing potassium permanganate (as O), ≤0.002% Chloride (Cl), ≤0.003% Sulphate (SO?)
ign. residue
≤0.003% (as sulphates)
color
APHA: ≤10
bp
37.7 °C/1013 hPa
mp
-91.5 °C
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
InChI key
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Wysoce wydajne odzyskiwanie Au(I) z roztworu do ługowania złota przy użyciu dimetyloditiokarbaminianu sodu...: W niniejszym badaniu zbadano skuteczne odzyskiwanie złota przy użyciu dimetyloditiokarbaminianu sodu w środowisku bogatym w amoniak, podkreślając interakcję z roztworem amoniaku i jej wpływ na proces ługowania (Yang et al., 2024).
  • Mechanizm utleniania pirytu w roztworze tiosiarczanu: impedancja elektrochemiczna (EIS) i spektroskopia Ramana in situ...: Bada procesy utleniania pirytu w roztworach tiosiarczanu wspomagane przez amoniak, badając właściwości elektrochemiczne i kinetykę zaangażowaną w mechanizm utleniania (Tamayo et al., 2023).
Packaging
Ze względu na jakość i bezpieczeństwo roztwór amoniaku nie będzie już oferowany w szklanych butelkach, ale wyłącznie w butelkach HDPE.
Należy zwrócić uwagę na następujące zamiany:
1054261000 (butelka szklana 1 L) zastąpiona przez 1054261011 (butelka HDPE 1 L)
1054262500 (butelka szklana 2,5 L) zastąpiona przez 1054262511 (butelka HDPE 2,5 L)
Więcej informacji na temat naszych ergonomicznych i nietłukących się butelek HDPE można znaleźć tutaj: www.SigmaAldrich.com/hdpe-bottle.
Analysis Note
Oznaczenie (kwasymetryczne, NH₃): ≥ 30 %
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Barwa: ≤ 10 Hazen
Chlorek (Cl): ≤ 0,002 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0.003 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,0001 %
Fe (żelazo): ≤ 0,0005 %
Substancje redukujące nadmanganian potasu (jako O): ≤ 0,0008 %
Pozostałość po zapaleniu (jako siarczany): ≤ 0,003 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.054321.0542330501-M
concentration
≥30% (NH3, acidimetric)
concentration
25.0-30.0% (Acidimetric, NH3)
concentration
28.0-30.0% NH4OH
concentration
≥25% NH3
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.), 0.892-0.910 (relative density (d 20/20))
density
0.892-0.910 g/mL at 20 °C, 0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
impurities
≤0.0001% Heavy metals (as Pb), ≤0.0008% Substances reducing potassium permanganate (as O), ≤0.003% Sulphate (SO?), ≤0.0005% Fe (Iron), ≤0.002% Chloride (Cl)
impurities
-
impurities
≤0.020 ppm Ag (Silver), ≤0.020 ppm Ga (Gallium), ≤0.020 ppm In (Indium), ≤0.020 ppm Li (Lithium), ≤0.050 ppm Ba (Barium), ≤0.050 ppm Cd (Cadmium), ≤0.050 ppm Co (Cobalt), ≤0.050 ppm Cr (Chromium), ≤0.050 ppm Mn (Manganese), ≤0.050 ppm Mo (Molybdenum), ≤0.050 ppm Ni (Nickel), ≤0.050 ppm Pb (Lead), ≤0.050 ppm Tl (Thallium), ≤0.100 ppm Au (Gold), ≤0.100 ppm Bi (Bismuth), ≤0.100 ppm Cu (Copper), ≤0.100 ppm Fe (Iron), ≤0.100 ppm Mg (Magnesium), ≤0.100 ppm Pt (Platinum), ≤0.100 ppm Sn (Tin), ≤0.100 ppm Sr (Strontium), ≤0.100 ppm Ti (Titanium), ≤0.100 ppm Zn (Zinc), ≤0.2 ppm Sulphide (S), ≤0.3 ppm Chloride (Cl), ≤0.5 ppm Heavy metals (as Pb), ≤0.5 ppm Phosphate (PO4), ≤0.500 ppm Al (Aluminium), ≤0.500 ppm As (Arsenic), ≤0.500 ppm Ca (Calcium), ≤0.500 ppm K (Potassium), ≤0.500 ppm Na (Sodium), ≤10 ppm Carbonate (as CO2), ≤10 ppm Non volatile matter, ≤2 ppm Nitrate (NO3), ≤2 ppm Pyridine and related substances, ≤2 ppm Sulphate (SO4), ≤5 ppm Silicate (as SiO2), ≤5 ppm Substances reducing potassium permanganate
impurities
readily oxidisable substances, complies, ≤0.00005% pyridine, ≤0.0005% KMnO4 red. matter (as O), ≤1 ppm heavy metals (as Pb)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór amoniaku 32%
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 2
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105426101104065268083703
105426100004022536064550
105426251104065268083710
105426250004022536064574
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is the 32% NH3 concentration expressed as %w/w?
    1 answer
    1. The concentration is expressed as %w/w.
      Helpful?
  4. Is Emplura ammonia solution 32% considered technical grade or higher purity?
    1 answer
    1. This product is considered research grade.
      Helpful?
  5. you say that 28% solution of NH3 is a 56.6% NH4OH for calculating molarity. Can you explain the conversion of 28% to 56.6%? What would be the molarity of a 31% NH3 solution of ammonium hydroxide?
    1 answer
    1. It should be 57.6% NH4OH, not 56.6% NH4OH. Using 17.034 as the molecular weight for NH3 and 35.0494 as the molecular weight weight for NH4OH, the calculation would be: (28 grams NH3/100 grams of solution) X (35.0494 grams NH4OH / 17.034 grams NH3) = 57.6 grams NH4OH per 100 grams of solution, or 57.6%.
      To calculate the molarity, the density of a 31% NH3 solution is needed. For the calculation, please note that the weight percentage is for NH3, molecular weight 17.034. (31 grams of NH3 / 100 grams of solution) X (890 grams of solution / Liter of solution) X (1 mole NH3 / 17.034 grams NH3) X (1 mole NH4OH / 1 mole NH3) = 16.2 (16.197) moles NH4OH per Liter. The molarity would be 16.2 M.