food and beverages pathogen testing, sample preparation
storage temp.
2-30°C
General description
Homogenizuj próbki żywności z pewnością przed analizą mikrobiologiczną i molekularną za pomocą łatwego w użyciu homogenizatora próbek wzbogacających (ESH). Urządzenie ESH służy do przygotowania próbek stałych przed analizą. Urządzenie ESH nie uszkadza potencjalnych bakterii chorobotwórczych zawartych w próbce i nie wymaga sterylizacji. Ten niezawodny i wydajny homogenizator umożliwia szybką i skuteczną homogenizację próbek przy cichej pracy. Wielofunkcyjny cyfrowy wyświetlacz / panel sterowania, regulowana prędkość mieszania (4, 6, 8 i 10 uderzeń) i zmienny czas (od 1 sekundy do 1 godziny lub otwarty bieg / odliczanie) pozwalają użytkownikom dostosować się do każdego rodzaju próbki. Urządzenie waży około 16 kilogramów.
Application
Homogenizator próbek wzbogacających służy do automatycznej homogenizacji próbek wzbogacających żywność za pomocą masujących łopatek.
food and beverages pathogen testing, sample preparation
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Salmonella przechodzi przez cały łańcuch żywnościowy, od paszy dla zwierząt, przez produkcję podstawową, aż do gospodarstw domowych lub zakładów gastronomicznych.