Kluczowe dokumenty
BMSD2400REUK
Benchmark BeadBlaster 24 Refrigerated Microtube Homogenizer
AC/DC input 230 V, UK plug
Synonim(y):
bead homogenization, bead grinder,cell lysis
Wybierz wielkość
1 EACH
75 040,00 zł
75 040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
75 040,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41101504
NACRES:
NB.13
75 040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
refrigerated
to hold 24 x 2 mL
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific D2400-R-E-UK
Opis ogólny
Chłodzony homogenizator 10100 24R całkowicie lizuje, rozdrabnia i homogenizuje szeroką gamę próbek biologicznych. Wydajny, kompresorowy system chłodzenia utrzymuje temperaturę w komorze i chroni wrażliwe na ciepło próbki podczas homogenizacji. Nośnik probówek ze stali nierdzewnej poddaje do 24 próbek zoptymalizowanemu, szybkiemu ruchowi 3D, wytwarzając wysokoenergetyczne uderzenia między próbkami a mikrokulkami w celu uwolnienia zawartości komórkowej. Po przetworzeniu próbki można odwirować, a lizat usunąć za pomocą pipety. Parametry pracy są ustawiane i wyświetlane cyfrowo, a w pamięci można zapisać do 50 profili homogenizacji. Mechaniczna blokada pokrywy zapobiega jej otwarciu podczas pracy urządzenia 10100. Dostępne są różne materiały i rozmiary kulek do użytku z szeroką gamą typów próbek.
Zastosowanie
Homogenizacja kulek
Informacje prawne
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)