Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 391,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 7878
assay
≥98% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white
solubility
ethanol: 100 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1C(C(C(C1)O)\C=C\C(O)CCCCC)C\C=C\CCCC(=O)O
InChI
1S/C20H34O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-19,21-23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4+,13-12+
InChI key
PXGPLTODNUVGFL-RTYMFESYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Czynnik zwężający naczynia płucne
Preparation Note
Other Notes
Vincent, D.L., et al. 1986. Prostaglandins 31, 715.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay >98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility ethanol: 100 mg/mL | solubility ethanol: 50 mg/mL, methanol: 50 mg/mL, DMSO: soluble | solubility ethanol: 100 mg/mL, acetone: soluble, ethyl acetate: soluble, methanol: soluble | solubility acetone: soluble, ethanol: soluble, ethyl acetate: soluble, methanol: soluble |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 538907-1MG | 04055977195231 |