Przejdź do
5.38339
CMLD-2
≥98% (HPLC), RNA stability modulator, solid
Synonim(y):
HuR-ARE Interaction Inhibitor, CMLD-2, 5,7-dimethoxy-8-(1-(4-methoxyphenyl)-3-oxo-3-(pyrrolidin-1-yl)propyl)-4-phenyl-2H-chromen-2-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
915,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H31NO6
Masa cząsteczkowa:
513.58
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
915,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
HuR-ARE Interaction Inhibitor, CMLD-2,
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
A cell-permeable, 2H-chromen-2-one based compound that competitively binds to Hu antigen R (HuR; Ki = 350 nM) and disrupts the interaction of HuR and adenine- and uridine-rich element (ARE) of target mRNAs. Displays dose-dependent binding to full-length HuR protein and to RRM1/2 fragment. Exhibits cytotoxicity towards tumor cells and reduces their viability (IC50 = 28.9 and 18.2 µM for HCT-116 and MioPaCa2 cells, respectively). Has much reduced effect on normal WI-38 and CCD 841 CoN cells. Shown to induce cleavage of poly (ADP-ribose) polymerase and pro-caspase 3 (~ 50 µM) and reduce the half-life of Bcl-2, Msi1, and XIAP in HCT-116 cells (~20 µM) treated with actinomycin D (5 µg/ml).
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: yes
Primary Target
HuR
Reversible: yes
Target Ki: 350 nM for HuR binding
Packaging
Packaged under inert gas
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20&deg:). Stock solutions are stable for up to months at -20°C.
Other Notes
Wu, X., et al. 2015. ACS Chem. Biol.10, 1476.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5.307965.307965.30796
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
538339000104054839119576