Kluczowe dokumenty
5.30796
Sigma-Aldrich
Modulator interakcji TNF-TNFR, C87
Synonim(y):
( E)-4-(2-(4-chloro-3-nitrofenylo)hydrazono)-3-fenylo-1-(4-fenylotiazol-2-ylo)-1H-pirazolo-5(4H)-on, ( E)-4-(2-(4-chloro-3-nitrofenylo)), inhibitor sygnalizacji TNF-TNFR IV
Wybierz wielkość
10 MG
763,00 zł
763,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
763,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H15ClN6O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
502.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
763,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥97% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
dark red
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Związek fenylohydrazonodihydropirazolonu, który hamuje aktywność biologiczną stymulowaną przez TNFα/β poprzez modulowanie, ale nie zniesienie, interakcji TNF-TNFR poprzez bezpośrednią interakcję powinowactwa TNF(KD = 110 nM w badaniu wiązania z użyciem hTNFα). Wykazano, że zapobiega śmierci komórek mysich L929 po hTNFα/β (1 ng/ml; Cat. 654205 i 654215) i aktynomycyny D (1 g/ml; Cat. 114666 i 2472-OP) (EC50 = 8.73 M w teście MTT; 20-godzinne leczenie TNF/ActD) poprzez blokowanie indukowanego TNF/ActD rozszczepienia kaspazy-3/8 i degradacji IκBα bez wpływu na śmierć komórek Jurkat za pośrednictwem Fas (CD95) lub VP-16 (Etopozyd; Cat. Nr 341205) i ADR (adriamycyna/doksorubicyna; Nr kat. 324380) w hodowlach L292. Po zastosowaniu przed D-galaktozaminą (1,2 g D-GalN/kg, nr kat. No. 34539) i wstrzyknięciem lipopolisacharydu (LPS; 50 g/kg), C87 skutecznie zapobiega indukowanej przez D-GalN/LPS regulacji aktywności transaminazy alaninowej i asparaginianowej (ALT i AST) w osoczu, co skutkuje znacznie zmniejszonym uszkodzeniem wątroby i znacznie lepszym wskaźnikiem przeżywalności (58.5% vs. 20,8% z lub bez 3X 12,5 mg C87/kg i.p. w dawkach 16, 8 i 1 h przed wstrzyknięciem D-GalN/LPS) w mysim modelu zapalenia wątroby in vivo. Powolna i długotrwała (>12 h) fosforylacja JNK T183/Y185 jest indukowana po stymulacji TNFα w hodowlach L929, podczas gdy znacznie szybsza i bardziej przejściowa, aczkolwiek silna, indukowana TNFα fosforylacja JNK pT183/Y185 jest obserwowana w obecności C87 lub przeciwciała neutralizującego TNFα.
Działania biochem./fizjol.
DoceloweKi: 110 nM dla hTNF i alfa
Główny cel
TNFα
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Do rekonstytucji należy używać wyłącznie świeżego DMSO.
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Ma, L., et al. 2014. J. Biol. Chem.289, 12457.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3