Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 685,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H30Cl2N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
489.46
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid (sticky)
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
685,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
solid (sticky)
potency
0.19 μM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
light yellow to yellow
solubility
DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
General description
Trzeciorzędowa N-alkiloamina, która działa jako zależny od pH antagonista receptorów GluN2B-NMDA. Wykazano, że jest około 10 razy silniejsza w tkance niedokrwiennej (pH 6,9) niż w normalnej zdrowej tkance (pH 7,6) (IC50 = 190 nM i 1,8 µM, odpowiednio). Skutecznie zmniejsza objętość zawału w uszkodzonej tkance mózgowej w mysim modelu udaru niedokrwiennego (przy 10 mg/kg, ED50 ≤ 1 mg/kg) bez zaburzania koordynacji lub funkcji motorycznych. Wykazuje również wiązanie z hERG (IC50 = 70 nM) i receptorem alfa1-adrenergicznym (IC50 = 4,9 µM).
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Receptor GluN2B NMDA
Receptor GluN2B NMDA
Odwracalny: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Yuan, H., et al. 2015. Neuron.85, 1305.
Tahirovic, Y., et al. 2008. J. Med. Chem.51, 5506.
Tahirovic, Y., et al. 2008. J. Med. Chem.51, 5506.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid (sticky) | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 100 mg/mL | solubility DMSO: 100 mg/mL | solubility DMSO: 100 mg/mL | solubility DMSO: 100 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 5380960001 | 04054839119521 |