5.05764
NMDA Antagonist XI, N1-dansyl-spermine
Synonim(y):
NMDA Antagonist XI, N1-dansyl-spermine, NMDA channel blocker, N1-dansyl-spermine, N1-DnsSpm
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥97% (HPLC)
Poziom jakości
Postać
powder
siła działania
0.31 μM IC50
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow-white
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN(C)C1=CC=CC2=C1C=CC=C2S(=O)(=O)NCCCNCCCCNCCCN
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
NMDA
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Li, J., et al. 2005, Brain Res. 1055, 180.
Kirby, B. et al. 2004, Brain Res. 1011, 69.
Seiler, N., et al. 1998, J. Biochem. Cell Biol. 30, 393.
Chao, J., et al. 1997, Mol. Pharm. 51, 861.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3