Przejdź do
5.38005
BHPI
Synonim(y):
3, 3-bis(4-hydroksyfenylo)-7-metylo-1,3-dihydro-2H-indol-2-on, inhibitor receptora estrogenowego α, 3,3-bis(4-hydroksyfenylo)-7-metylo-1,3-dihydro-2H-indol-2-on, inhibitor receptora estrogenowego α
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H17NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.36
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Produkt 5.38005 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C2C(=CC=C1)C(C(=O)N2)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)O
InChI key
FABLAHMQSQFDHR-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek, biodostępny, nietoksyczny związek pochodny dihydroindolonu, który bezpośrednio oddziałuje z ERα i niekonkurencyjnie hamuje ekspresję genów regulowanych przez E2-ERα. Selektywnie zatrzymuje proliferację opornych na terapię komórek nowotworowych ERα+ (0,1 - 1,0 µM; IC50 = 15 nM dla komórek T47D) bez wpływu na komórki ERα-. Wykazano, że hiperaktywuje PLCγ, wyczerpuje magazyn wapnia w retikulum endoplazmatycznym, wywołuje masywny UPR i stale hamuje syntezę białek. Obniża syntezę chaperonów i podtrzymuje śmierć komórek aktywowaną przez UPR. Szybko indukuje regresję guza (>60% zahamowania) w mysich ksenograftach MCF-7 (15 mg/kg, i.p., q.d.).
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest specyficzna dla partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
ERα
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Andruska, N.D., et al. 2015. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.112, 4737.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
538005000104054839119415