Przejdź do
5.34360
Inhibitor autofagii VII
Synonim(y):
6-chloro-N-(1-etylopiperydyn-4-ylo)-1,2,3,4-tetrahydroakrydyno-9-amina, akrydynoamina 33, tetrahydroakrydyna 33, THA33
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H26ClN3
Masa cząsteczkowa:
343.89
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
white to pale yellow
solubility
DMSO: 1.6 mg/mL, water: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
General description
Przepuszczalny dla komórek związek pochodny tetrahydroakrydynoaminy (THA), który silnie hamuje autofagię (EC = 250 nM) przy zmniejszonej toksyczności (LD50 = 27 µM) w komórkach U2OS. Wykazano, że indukuje odkwaszanie lizosomów i zwiększa akumulację białka LC3-II. Wykazuje atrakcyjne właściwości biofizyczne.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Biochem/physiol Actions
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Physical form
Dostarczany jako sól HCl.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Wang, T., et al. 2015. J. Med. Chem.58, 3025.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5.043795.05980189497
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
solubility
DMSO: 1.6 mg/mL, water: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
color
white to pale yellow
color
yellow
color
white
color
beige
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
534360000104054839059254