Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Przewidywany termin wysyłki05 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 447,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
beige
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(nc(c1)c3ccncc3)Nc2cc(ccc2)C
InChI
1S/C15H13N3S/c1-11-3-2-4-13(9-11)17-15-18-14(10-19-15)12-5-7-16-8-6-12/h2-10H,1H3,(H,17,18)
InChI key
KATNUHQNJGNLPW-UHFFFAOYSA-N
General description
Packaging
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility DMSO: soluble 26 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 39 mg/mL, ethanol: 39 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless |
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 189497-10MG | 04055977221855 |